Stampa…
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Acetyl-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-Acetyldimedone
OR962381-25G OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA 619 EUR
APOSOR962381-25G APOSOR962381-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di fusione: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467663
CAS Number: 1755-15-3
EINECS: 626-974-2