Stampa…
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(3-CN)-OH
OR962365-1G OR962365-500MG OR962365-5G
APOSOR962365-1GEA 199 EUR
APOSOR962365-1G APOSOR962365-500MG APOSOR962365-5G
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 290,319 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797560
CAS Number: 131980-30-8