Stampa…
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
OR962337-1G OR962337-500MG OR962337-5G
APOSOR962337-1GEA 142 EUR
APOSOR962337-1G APOSOR962337-500MG APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Peso molecolare: 265,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320859
CAS Number: 161024-80-2