Stampa…
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
OR962312-1G OR962312-500MG
APOSOR962312-1GEA 394 EUR
APOSOR962312-1G APOSOR962312-500MG
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₁₇NO₄
Peso molecolare: 323,348 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320843
CAS Number: 136552-06-2