Stampa…
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-Abu-OtBu.HCl, tert-Butyl (S)-2-aminobutyrate hydrochloride, H-Abu-OtBu·HCl
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 454 EUR
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Peso molecolare: 195,687 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237697
CAS Number: 53956-05-1