Stampa…
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-Dab(Aloc)-OH
OR962282-1G OR962282-25G OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA 77 EUR
APOSOR962282-1G APOSOR962282-25G APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Formula: C₂₃H₂₄N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00798634
CAS Number: 204316-32-5