Stampa…
DDe-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962225-100G OR962225-25G OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA 391 EUR
APOSOR962225-100G APOSOR962225-25G APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03001669
CAS Number: 94142-97-9