Stampa…
4-Azido-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-4-Azido-Phe-OH
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 219 EUR
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₄O₂
Peso molecolare: 206,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00238100
CAS Number: 33173-53-4