Stampa…
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962216-10G OR962216-1G OR962216-5G
APOSOR962216-10GEA 887 EUR
APOSOR962216-10G APOSOR962216-1G APOSOR962216-5G
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
1H-Indazol-1-ylacetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02938037
CAS Number: 32829-25-7