Stampa…
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR962197-1G OR962197-500MG
APOSOR962197-1GEA 394 EUR
APOSOR962197-1G APOSOR962197-500MG
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₅
Peso molecolare: 367,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683137
CAS Number: 285996-72-7