Stampa…
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-N-methylmethanamine
OR962192-1G OR962192-250MG
APOSOR962192-1GEA 111 EUR
APOSOR962192-1G APOSOR962192-250MG
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700823
CAS Number: 852227-87-3