Stampa…
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962177-1G OR962177-5G
APOSOR962177-1GEA 256 EUR
APOSOR962177-1G APOSOR962177-5G
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739053
CAS Number: 39811-14-8