Stampa…
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962116-1G OR962116-25G OR962116-5G
APOSOR962116-1GEA 125 EUR
APOSOR962116-1G APOSOR962116-25G APOSOR962116-5G
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059386
CAS Number: 495-41-0