Stampa…
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 288 EUR
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203728
CAS Number: 773873-77-1