Stampa…
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962068-1G OR962068-5G
APOSOR962068-1GEA 79.9 EUR
APOSOR962068-1G APOSOR962068-5G
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311783
CAS Number: 220498-02-2