Stampa…
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962067-5G OR962067-1G
APOSOR962067-5GEA 53.8 EUR
APOSOR962067-5G APOSOR962067-1G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₂
Punto di ebollizione: 100…118 °C/0,5mmHg
Densità: 1,3403 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115039
CAS Number: 180695-79-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III