Stampa…
3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylpiperidine-3-carboxylic acid, 1-Boc-3-methyl-3-piperidinecarboxylic acid
OR962033-1G OR962033-500MG OR962033-5G
APOSOR962033-1GEA 139 EUR
APOSOR962033-1G APOSOR962033-500MG APOSOR962033-5G
3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester 97%
3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso molecolare: 243,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461329
CAS Number: 534602-47-6