Stampa…
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(3-Br)-OH
OR962027-1G OR962027-25G OR962027-5G
APOSOR962027-1GEA 109 EUR
APOSOR962027-1G APOSOR962027-25G APOSOR962027-5G
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659100
CAS Number: 99295-78-0