Stampa…
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-N-Alloc-4-piperidone
OR962024-1G OR962024-5G
APOSOR962024-1GEA 227 EUR
APOSOR962024-1G APOSOR962024-5G
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₃
Peso molecolare: 183,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183578
CAS Number: 306296-67-3