Stampa…
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961982-1G OR961982-5G
APOSOR961982-1GEA 91.6 EUR
APOSOR961982-1G APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159683
CAS Number: 3034-41-1