Stampa…
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Phe(3-CN)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR961964-1G OR961964-500MG OR961964-5G
APOSOR961964-1GEA 215 EUR
APOSOR961964-1G APOSOR961964-500MG APOSOR961964-5G
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀N₂O₄
Peso molecolare: 412,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797585
CAS Number: 205526-36-9