Stampa…
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-D-phenylalanine
OR961957-1G OR961957-500MG OR961957-5G
APOSOR961957-1GEA 206 EUR
APOSOR961957-1G APOSOR961957-500MG APOSOR961957-5G
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
H-D-Phe(3-CN)-OH
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631985
CAS Number: 263396-43-6