Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Cyano-7-azaindole
OR961921-1G OR961921-250MG
APOSOR961921-1GEA 275 EUR
APOSOR961921-1G APOSOR961921-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659673
CAS Number: 189882-33-5