Stampa…
2-Ethynylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961886-25G OR961886-5G
APOSOR961886-25GEA 250 EUR
APOSOR961886-25G APOSOR961886-5G
2-Ethynylanisole 98%
2-Ethynylanisole
Formula: C₉H₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839989
CAS Number: 767-91-9