Stampa…
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
OR961865-10G OR961865-1G OR961865-25G
APOSOR961865-10GEA 270 EUR
APOSOR961865-10G APOSOR961865-1G APOSOR961865-25G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001545
CAS Number: 636-82-8