Stampa…
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloropinacolone
OR961856-25ML OR961856-500ML
APOSOR961856-25MLEA 79.9 EUR
APOSOR961856-25ML APOSOR961856-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 170…173 °C
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035688
CAS Number: 13547-70-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II