Stampa…
1-Chloro-3-methylisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961835-1G OR961835-250MG
APOSOR961835-1GEA 757 EUR
APOSOR961835-1G APOSOR961835-250MG
1-Chloro-3-methylisoquinoline 97%
1-Chloro-3-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261357
CAS Number: 7115-16-4