Stampa…
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dimethyl-D-phenylalanine
OR961781-1G OR961781-500MG
APOSOR961781-1GEA 433 EUR
APOSOR961781-1G APOSOR961781-500MG
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193.2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 465500-97-4