Stampa…
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR961738-1G OR961738-5G
APOSOR961738-1GEA 227 EUR
APOSOR961738-1G APOSOR961738-5G
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-methylpiperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₂
Peso molecolare: 199,2899 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114947
CAS Number: 123387-50-8