Stampa…
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
OR961677-10G OR961677-1G OR961677-5G
APOSOR961677-10GEA 807 EUR
APOSOR961677-10G APOSOR961677-1G APOSOR961677-5G
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClNO
Peso molecolare: 227,74 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035934
CAS Number: 443344-23-8