Stampa…
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1-phenylpentan-2-one
OR961657-10G OR961657-1G
APOSOR961657-10GEA 248 EUR
APOSOR961657-10G APOSOR961657-1G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone 95%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂CH(CH₃)₂
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015639
CAS Number: 5349-62-2