Stampa…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961625-1G OR961625-250MG
APOSOR961625-1GEA 435 EUR
APOSOR961625-1G APOSOR961625-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 121358-86-9