Stampa…
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961595-10G OR961595-1G OR961595-5G
APOSOR961595-10GEA 528 EUR
APOSOR961595-10G APOSOR961595-1G APOSOR961595-5G
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
2-Chloro-4-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114163
CAS Number: 42260-39-9