Stampa…
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR961541-100G OR961541-25G OR961541-5G
APOSOR961541-100GEA 258 EUR
APOSOR961541-100G APOSOR961541-25G APOSOR961541-5G
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844614
CAS Number: 167081-25-6