2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961527-10G
OR961527-1G
OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA
108
EUR
APOSOR961527-10G
APOSOR961527-1G
APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Formula:
C₅H₅ClN₂O Peso molecolare: 144,5600 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06410937 CAS Number: 33332-30-8 |