Stampa…
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961526-1G OR961526-500MG OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 144 EUR
APOSOR961526-1G APOSOR961526-500MG APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840387
CAS Number: 131690-61-4