Stampa…
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961473-1G OR961473-5G
APOSOR961473-1GEA 43.5 EUR
APOSOR961473-1G APOSOR961473-5G
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Formula: C₆H₁₁NSSi
Peso molecolare: 157.31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191506
CAS Number: 79265-36-4