Stampa…
Fmoc-Cys-OH 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR961460-1G OR961460-5G OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA 97.3 EUR
APOSOR961460-1G APOSOR961460-5G APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Formula: C₁₈H₁₇NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788178
CAS Number: 135248-89-4