Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961348-1G
OR961348-5G
APOSOR961348-1GEA
171
EUR
APOSOR961348-1G
APOSOR961348-5G
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Boc-N-ME-NVA-OH
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02094111 CAS Number: 136092-78-9 |