Stampa…
7-Octyn-1-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961239-10G OR961239-1G OR961239-5G
APOSOR961239-10GEA 302 EUR
APOSOR961239-10G APOSOR961239-1G APOSOR961239-5G
7-Octyn-1-ol 96%
7-Octyn-1-ol
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126.2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632137
CAS Number: 871-91-0