Boc-L-M-Tyrosine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-m-Tyr-OH, N-Boc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₉NO₅ Peso molecolare: 281.3 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632034 CAS Number: 90819-30-0 |