Stampa…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 280 EUR
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formula: C₂₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 321,38 g/mol
Punto di fusione: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00673794
CAS Number: 204376-55-6