Stampa…
3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961054-1G OR961054-5G
APOSOR961054-1GEA 0 EUR
APOSOR961054-1G APOSOR961054-5G
3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
3-(Methylthio)-2,4-triazine
Formula: C₄H₅N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00490024
CAS Number: 28735-21-9