Stampa…
N-Me-Val-OMe·HCl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961005-1G OR961005-250MG
APOSOR961005-1GEA 23.2 EUR
APOSOR961005-1G APOSOR961005-250MG
N-Me-Val-OMe·HCl 95%
N-Me-Val-OMe·HCl
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238325
CAS Number: 3339-44-4