Stampa…
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-p-Bz-D-Phe-OH, H-D-Bpa-OH
OR960998-1G OR960998-5G
APOSOR960998-1GEA 215 EUR
APOSOR960998-1G APOSOR960998-5G
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₆H₁₅NO₃
Peso molecolare: 269,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238101
CAS Number: 201466-03-7