Boc-n-Me-abz-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960977-1G
OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA
163
EUR
APOSOR960977-1G
APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00237567 CAS Number: 141871-02-5 |