Stampa…
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960960-100G OR960960-25G OR960960-500G
APOSOR960960-100GEA 386 EUR
APOSOR960960-100G APOSOR960960-25G APOSOR960960-500G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol
Formula: C₅H₆N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 124700-70-5