Stampa…
Boc-Cha-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclohexylpropanoic acid, Boc-β-cyclohexyl-Ala-OH
OR960946-1G OR960946-25G OR960946-5G
APOSOR960946-1GEA 53.9 EUR
APOSOR960946-1G APOSOR960946-25G APOSOR960946-5G
Boc-Cha-OH 97%
Boc-Cha-OH
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
Peso molecolare: 271,357 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076896
CAS Number: 37736-82-6