Stampa…
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 720 EUR
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109386
CAS Number: 68751-05-3