Stampa…
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960927-1G OR960927-5G
APOSOR960927-1GEA 205 EUR
APOSOR960927-1G APOSOR960927-5G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine
Formula: C₆H₁₀N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060722
CAS Number: 58981-35-4